3-Fluor-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405666-1G PC405666-5G PC405666-10G
APOSPC405666-1GEA 348 EUR
APOSPC405666-1G APOSPC405666-5G APOSPC405666-10G
3-Fluor-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₇H₄F₆OS
Molecular Weight: 250,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652417
CAS-Nummer: 1240257-92-4