2-Chlor-4-(pentafluorthio)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3-chlorophenylsulphur pentafluoride, (4-Amino-3-chlorophenyl)pentafluorosulphur
PC405667-1G
PC405667-5G
PC405667-10G
APOSPC405667-1GEA
1060
EUR
APOSPC405667-1G
APOSPC405667-5G
APOSPC405667-10G
2-Chlor-4-(pentafluorthio)anilin
2-Chlor-4-(pentafluorthio)anilin
Formel:
C₆H₅ClF₅NS Molecular Weight: 253.620 g/mol Schmelzpunkt: 56…58 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20731080 CAS-Nummer: 165114-85-2 |