2-Methoxy-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC405679-1G PC405679-5G
APOSPC405679-1GEA 348 EUR
APOSPC405679-1G APOSPC405679-5G
2-Methoxy-5-(pentafluorthio)benzaldehyd 97%
2-Methoxy-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formel: C₈H₇F₅O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652487
CAS-Nummer: 1240256-83-0