4-Fluoropentylbenzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4057E-1G
PC4057E-5G
APOSPC4057E-1GEA
104
EUR
APOSPC4057E-1G
APOSPC4057E-5G
4-Fluoropentylbenzene 99%
4-Fluoropentylbenzene
Formel:
C₁₁H₁₅F Molecular Weight: 166.24 g/mol Siedepunkt: 105 °C/20mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079760 CAS-Nummer: 28593-14-8 |