ω-Brom-3-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Brommethyl-m-fluorphenylketon, 2-Brom-3'-fluoracetophenon, 2-Brom-1-(3-fluorphenyl)ethan-1-on, α-Brom-3-fluoracetophenon, 3-Fluorphenacylbromid
PC4059W-25G PC4059W-5G PC4059W-100G
APOSPC4059W-25GEA 150 EUR
APOSPC4059W-25G APOSPC4059W-5G APOSPC4059W-100G
ω-Brom-3-fluoracetophenon 97%
ω-Brom-3-fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molecular Weight: 217.04 g/mol
Siedepunkt: 76 °C/0.09mmHg
Schmelzpunkt: 32…37 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00109756
CAS-Nummer: 53631-18-8
UN: 3261
ADR: 8 III