2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4063-1G PC4063-5G
APOSPC4063-1GEA 107 EUR
APOSPC4063-1G APOSPC4063-5G
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol 97%
2,2,2-Trichloro-1,1-bis(trifluoromethyl)ethanol
Formel: C₄HCl₃F₆O
Molecular Weight: 285.40 g/mol
Siedepunkt: 139 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236021
CAS-Nummer: 7594-49-2