4-Fluorphenetol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (4-Fluorphenyl)ethylether, 1-Fluor-4-ethoxybenzol

PC4068B-1G PC4068B-25G PC4068B-5G
APOSPC4068B-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4068B-1G APOSPC4068B-25G APOSPC4068B-5G
4-Fluorphenetol 98%
4-Fluorphenetol
Formel: C₈H₉FO
Molecular Weight: 140,16 g/mol
Siedepunkt: 91…93 °C/50mmHg
Schmelzpunkt: –8,5 °C
Dichte: 1,0715 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017953
CAS-Nummer: 459-26-7
EINECS: 207-287-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR