2-Fluorphenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Fluorophenol
PC4070-100G PC4070-500G PC4070-1KG
APOSPC4070-100GEA 50.9 EUR
APOSPC4070-100G APOSPC4070-500G APOSPC4070-1KG
2-Fluorphenol 99%
2-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molecular Weight: 112.1 g/mol
Siedepunkt: 171…172 °C
Schmelzpunkt: 14…16 °C
Dichte: 1.256 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002155
CAS-Nummer: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 1993
ADR: 3 III