4-Brom-2,8-di(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-bromoquinoline
PC407017-1G
PC407017-5G
APOSPC407017-1GEA
72.5
EUR
APOSPC407017-1G
APOSPC407017-5G
4-Brom-2,8-di(trifluormethyl)chinolin
4-Bromo-2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₄BrF₆N Molecular Weight: 344.0500 g/mol Schmelzpunkt: 62…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075340 CAS-Nummer: 35853-45-3 |