1-Benzyloxy-4-fluorbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4071-5G PC4071-1G
APOSPC4071-5GEA 29 EUR
APOSPC4071-5G APOSPC4071-1G
1-Benzyloxy-4-fluorbenzol 98%
1-Benzyloxy-4-fluorbenzol
Formel: C₁₃H₁₁FO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788273
CAS-Nummer: 370-78-5