α,2-Dibrom-5-fluortoluol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-fluorobenzene, 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
PC4075-100G
PC4075-25G
PC4075-5G
APOSPC4075-100GEA
166
EUR
APOSPC4075-100G
APOSPC4075-25G
APOSPC4075-5G
α,2-Dibrom-5-fluortoluol 98+%
α,2-Dibrom-5-fluortoluol
Formel:
C₇H₅Br₂F Molecular Weight: 267.92 g/mol Siedepunkt: 89…90 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 33…36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042187 CAS-Nummer: 112399-50-5 UN: 3261 ADR: 8 II |