4-Brom-2-fluorbenzylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
PC4076-1G PC4076-5G
APOSPC4076-1GEA 26.3 EUR
APOSPC4076-1G APOSPC4076-5G
4-Brom-2-fluorbenzylchlorid 97%
4-Brom-2-fluorbenzylchlorid
Formel: C₇H₅BrClF
Molecular Weight: 223,47 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02094036
CAS-Nummer: 85510-82-3