3-Fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4080-100G
PC4080-25G
APOSPC4080-100GEA
119
EUR
APOSPC4080-100G
APOSPC4080-25G
3-Fluorphenol 98%
3-Fluorphenol
Formel:
C₆H₅FO Siedepunkt: 178 °C Schmelzpunkt: 44538 °C Dichte: 1,238 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 71 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002254 CAS-Nummer: 372-20-3 EINECS: 206-748-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |