5-Fluororotsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-FOA
PC408010-25G PC408010-5G PC408010-1G
APOSPC408010-25GEA 0 EUR
APOSPC408010-25G APOSPC408010-5G APOSPC408010-1G
5-Fluororotsäure
5-Fluororotsäure
Formel: C₅H₃FN₂O₄
Molecular Weight: 174.09 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00042526
CAS-Nummer: 703-95-7