(Difluormethyl)(trimethyl)silan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC408038-25G
PC408038-5G
APOSPC408038-25GEA
219
EUR
APOSPC408038-25G
APOSPC408038-5G
(Difluormethyl)(trimethyl)silan 98%
(Difluoromethyl)trimethylsilane
Formel:
C₄H₁₀F₂Si Molecular Weight: 124,21 g/mol Siedepunkt: 65…66 °C Dichte: 0,91 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19381658 CAS-Nummer: 65864-64-4 UN: 1993 ADR: 3,II |