4-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]-4-piperidinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol
PC408070-100G
PC408070-25G
PC408070-5G
APOSPC408070-100GEA
848
EUR
APOSPC408070-100G
APOSPC408070-25G
APOSPC408070-5G
4-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]-4-piperidinol 97%
4-[4-Chlor-3-(trifluormethyl)phenyl]-4-piperidinol
Formel:
C₁₂H₁₃ClF₃NO Molecular Weight: 279.69 g/mol Schmelzpunkt: 138…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066999 CAS-Nummer: 21928-50-7 |