4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC408076-1G PC408076-250MG
APOSPC408076-1GEA 748 EUR
APOSPC408076-1G APOSPC408076-250MG
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline, technische Qualität
4-tert-Butoxy-3-fluoroaniline
Formel: C₁₀H₁₄FNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052316
CAS-Nummer: 1039941-26-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR