5,5,6,6,6-Pentafluorohexan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408150-1G PC408150-5G PC408150-250MG
APOSPC408150-1GEA 82.9 EUR
APOSPC408150-1G APOSPC408150-5G APOSPC408150-250MG
5,5,6,6,6-Pentafluorohexan-1-ol 95%
5,5,6,6,6-Pentafluorohexan-1-ol
Formel: C₆H₉F₅O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06248629
CAS-Nummer: 58556-45-9