5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408151-1G PC408151-5G
APOSPC408151-1GEA 80.3 EUR
APOSPC408151-1G APOSPC408151-5G
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Formel: C₅H₉F₃O
Siedepunkt: 147,75 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258748
CAS-Nummer: 352-61-4