Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (Triethylsilyl)trifluoromethane
PC408176-25G PC408176-5G
APOSPC408176-25GEA 424 EUR
APOSPC408176-25G APOSPC408176-5G
Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Triethyl(trifluoromethyl)silane
Formel: C₇H₁₅F₃Si
Molecular Weight: 184,28 g/mol
Siedepunkt: 58 °C/60mmHg
Dichte: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00192520
CAS-Nummer: 120120-26-5
UN: 1993
ADR: 3,II