2-Amino-5-fluor-6-methylpyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408225-1G
PC408225-25G
PC408225-5G
APOSPC408225-1GEA
75.4
EUR
APOSPC408225-1G
APOSPC408225-25G
APOSPC408225-5G
2-Amino-5-fluor-6-methylpyridin 96%
2-Amino-5-fluoro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₇FN₂ Molecular Weight: 126.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835298 CAS-Nummer: 110919-71-6 |