2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC408235-1G PC408235-250MG
APOSPC408235-1GEA 232 EUR
APOSPC408235-1G APOSPC408235-250MG
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
2-Bromo-6-fluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Molecular Weight: 214.04 g/mol
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226884
CAS-Nummer: 936693-22-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III