(5-Fluor-2-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Fluoro-2-nitrophenylacetic acid
PC408271-100G
PC408271-25G
APOSPC408271-100GEA
389
EUR
APOSPC408271-100G
APOSPC408271-25G
(5-Fluor-2-nitrophenyl)essigsäure
(5-Fluor-2-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆FNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07787601 CAS-Nummer: 29640-98-0 |