6-fluoronicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC408290-1G
PC408290-5G
APOSPC408290-1GEA
21.9
EUR
APOSPC408290-1G
APOSPC408290-5G
6-fluoronicotinonitrile 97%
6-fluoronicotinonitrile
Formel:
C₆H₃FN₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09261087 CAS-Nummer: 3939-12-6 |