5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408441-1G PC408441-5G
APOSPC408441-1GEA 21.9 EUR
APOSPC408441-1G APOSPC408441-5G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
5-Bromo-1,3-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂BrF₅O
Molecular Weight: 276,99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412225
CAS-Nummer: 115467-07-7