1,1,1-Trifluor-2,4-hexandion 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4087-1G PC4087-250MG PC4087-500MG PC4087-5G
APOSPC4087-1GEA 119 EUR
APOSPC4087-1G APOSPC4087-250MG APOSPC4087-500MG APOSPC4087-5G
1,1,1-Trifluor-2,4-hexandion 95%
1,1,1-Trifluor-2,4-hexandion
Formel: C₆H₇F₃O₂
Molecular Weight: 168.12 g/mol
Siedepunkt: 125 °C
Dichte: 1.22
Flammpunkt: 28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051306
CAS-Nummer: 400-54-4
EINECS: 206-924-2
UN: 1993
ADR: 3 III