4-Fluorphenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Fluor-4-hydroxybenzol
PC4090-100G PC4090-500G PC4090-1KG
APOSPC4090-100GEA 23.2 EUR
APOSPC4090-100G APOSPC4090-500G APOSPC4090-1KG
4-Fluorphenol 99%
4-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Siedepunkt: 185 °C
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002316
CAS-Nummer: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II