4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-4,4-Difluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
PC409000-1G PC409000-250MG
APOSPC409000-1GEA 190 EUR
APOSPC409000-1G APOSPC409000-250MG
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Formel: C₅H₈F₂N₂O·HCl
Molecular Weight: 186,59 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797014
CAS-Nummer: 426844-51-1