1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC409004-1G PC409004-250MG
APOSPC409004-1GEA 90.5 EUR
APOSPC409004-1G APOSPC409004-250MG
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Formel: C₉H₁₅F₂NO₂
Molecular Weight: 207.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797010
CAS-Nummer: 195447-25-7