2-Chlor-4-fluorphenylacetonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetonitrile
PC4093-5G PC4093-100G PC4093-1G
APOSPC4093-5GEA 24.8 EUR
APOSPC4093-5G APOSPC4093-100G APOSPC4093-1G
2-Chlor-4-fluorphenylacetonitril 97%
2-Chlor-4-fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
Molecular Weight: 169,59 g/mol
Schmelzpunkt: 67…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236029
CAS-Nummer: 75279-56-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III