4-Fluor-1-naphthaldehyd 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409500-1G
PC409500-25G
PC409500-5G
APOSPC409500-1GEA
58
EUR
APOSPC409500-1G
APOSPC409500-25G
APOSPC409500-5G
4-Fluor-1-naphthaldehyd 95+%
4-Fluor-1-naphthaldehyd
Formel:
C₁₁H₇FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02261765 CAS-Nummer: 172033-73-7 |