4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC409501-1G PC409501-10G PC409501-5G
APOSPC409501-1GEA 426 EUR
APOSPC409501-1G APOSPC409501-10G APOSPC409501-5G
4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
4-Fluoronaphthalen-1-ol
Formel: C₁₀H₇FO
Molecular Weight: 162.17 g/mol
Schmelzpunkt: 131…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699695
CAS-Nummer: 315-53-7