8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC409503-1G PC409503-10G PC409503-5G
APOSPC409503-1GEA 484 EUR
APOSPC409503-1G APOSPC409503-10G APOSPC409503-5G
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Formel: C₉H₃BrClF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08567942
CAS-Nummer: 890301-89-0