N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409506-1G
PC409506-10G
PC409506-5G
APOSPC409506-1GEA
654
EUR
APOSPC409506-1G
APOSPC409506-10G
APOSPC409506-5G
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate 95+%
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate
Formel:
C₁₄H₁₈ClF₃N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08567943 CAS-Nummer: 1452488-43-5 |