N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409507-1G PC409507-5G
APOSPC409507-1GEA 1210 EUR
APOSPC409507-1G APOSPC409507-5G
N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate 95+%
N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate
Formel: C₁₅H₂₀ClF₃N₄O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08567944
CAS-Nummer: 1356114-70-9