1-{1-[2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-yl]piperidin-4-yl}methanamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409508-1G
PC409508-5G
APOSPC409508-1GEA
1210
EUR
APOSPC409508-1G
APOSPC409508-5G
1-{1-[2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-yl]piperidin-4-yl}methanamine 95+%
1-{1-[2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-yl]piperidin-4-yl}methanamine
Formel:
C₁₅H₁₇F₃N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08566157 CAS-Nummer: 909644-98-0 |