4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperidine hydrochloride
PC409510-1G PC409510-250MG
APOSPC409510-1GEA 300 EUR
APOSPC409510-1G APOSPC409510-250MG
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
4-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02178912
CAS-Nummer: 574008-73-4