5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC409513-1G
PC409513-5G
PC409513-100MG
APOSPC409513-1GEA
909
EUR
APOSPC409513-1G
APOSPC409513-5G
APOSPC409513-100MG
5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
5-Fluoronaphthalen-1-ol
Formel:
C₁₀H₇FO Molecular Weight: 162.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12401609 CAS-Nummer: 61761-32-8 |