3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC409518-1G
PC409518-5G
APOSPC409518-1GEA
957
EUR
APOSPC409518-1G
APOSPC409518-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel:
C₁₃H₁₂F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07403548 CAS-Nummer: 879072-54-5 |