5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC409520-1G PC409520-5G
APOSPC409520-1GEA 104 EUR
APOSPC409520-1G APOSPC409520-5G
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₃IN
Schmelzpunkt: 74…77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226772
CAS-Nummer: 873107-98-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR