(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
PC409522-1G
PC409522-250MG
APOSPC409522-1GEA
430
EUR
APOSPC409522-1G
APOSPC409522-250MG
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₁H₁₁F₃N₂O Molecular Weight: 244,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12401613 CAS-Nummer: 1015078-44-0 |