1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC410056-1G PC410056-25G PC410056-5G PC410056-100G
APOSPC410056-1GEA 65.4 EUR
APOSPC410056-1G APOSPC410056-25G APOSPC410056-5G APOSPC410056-100G
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₈H₄F₃NOS
Molecular Weight: 219.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07596437
CAS-Nummer: 471937-78-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III