2-Fluor-6-phenoxybenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4103-25G PC4103-5G PC4103-100G
APOSPC4103-25GEA 63.8 EUR
APOSPC4103-25G APOSPC4103-5G APOSPC4103-100G
2-Fluor-6-phenoxybenzonitril 95%
2-Fluor-6-phenoxybenzonitril
Formel: C₁₃H₈FNO
Molecular Weight: 213.21 g/mol
Siedepunkt: 338
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068201
CAS-Nummer: 175204-06-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III