4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
PC4106-10G PC4106-50G PC4106-5G
APOSPC4106-10GEA 50.9 EUR
APOSPC4106-10G APOSPC4106-50G APOSPC4106-5G
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid 97%
4,4'-Difluorbenzhydrylchlorid
Formel: C₁₃H₉ClF₂
Molecular Weight: 238,66 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C/1mmHg
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044329
CAS-Nummer: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
UN: 3265
ADR: 8,II