2-(4-Fluorphenoxy)-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4107F-1G PC4107F-5G
APOSPC4107F-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4107F-1G APOSPC4107F-5G
2-(4-Fluorphenoxy)-3-nitropyridin 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Formel: C₁₁H₇FN₂O₃
Schmelzpunkt: 98…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067801
CAS-Nummer: 147143-58-6