1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
PC411317-1G PC411317-25G PC411317-5G
APOSPC411317-1GEA 121 EUR
APOSPC411317-1G APOSPC411317-25G APOSPC411317-5G
1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Difluoromethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄F₂N₂O₂
Molecular Weight: 162,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03420211
CAS-Nummer: 925179-02-8