2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411319-1G PC411319-5G
APOSPC411319-1GEA 46.4 EUR
APOSPC411319-1G APOSPC411319-5G
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine 95+%
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine
Formel: C₇H₁₀F₃N₃
Molecular Weight: 193.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04967724
CAS-Nummer: 925154-89-8