1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411324-10G PC411324-1G PC411324-5G
APOSPC411324-10GEA 582 EUR
APOSPC411324-10G APOSPC411324-1G APOSPC411324-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅F₂IN₂
Molecular Weight: 258.01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21364399
CAS-Nummer: 1354705-44-4