N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclopropyl(4-fluorobenzyl)amine hydrochloride
PC411328-1G PC411328-5G
APOSPC411328-1GEA 174 EUR
APOSPC411328-1G APOSPC411328-5G
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Formel: C₁₀H₁₂FN
Molecular Weight: 165.211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07330007
CAS-Nummer: 625437-46-9