(±)-2,6-Difluormandelsäure 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (±)-2-(2,6-Difluorphenyl)-2-hydroxyessigsäure, (±)-2,6-Difluorphenylglykolsäure, (±)-2-(2,6-Difluorphenyl)-2-hydroxyethansäure
PC4115-5G
APOSPC4115-5GEA 120 EUR
APOSPC4115-5G
(±)-2,6-Difluormandelsäure 90%
(±)-2,6-Difluormandelsäure
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molecular Weight: 188.13 g/mol
Schmelzpunkt: 142…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061298
CAS-Nummer: 207981-50-8